Merck
WHA1851118
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 118 mm diam
Synonym(e):
Z753068
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Whatman® QM-A-Quarzfaserfilter, circles, diam. 118 mm
Materialien
circles
quartz membrane
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1851-118
Whatman Article No. 28418551 (US reference)
Durchmesser
118 mm
Porengröße
2.2 μm
Eignung
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Allgemeine Beschreibung
′Die hochreinen Quarz-Mikrofaserfilter von Cytiva werden in vielen Luftprobenfilteranwendungen eingesetzt, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, Schornsteinen, Rauchabzügen und Aerosolen. Die Filter sind für die PM-10-Probenahme und -Analyse geeignet. Aufgrund des geringen Gehalts an Erdalkalimetallen werden „Artefakt“-Produkte aus Sulfaten und Nitraten (SO₂ und NO₂) praktisch eliminiert. Hochreine Quarzmikrofaserfilter sind daher für die Partikelüberwachung und Schwermetallanalyse geeignet. QM-A Quarzmikrofaserfilter von Cytiva sind in einer Vielzahl von Kreisdurchmessern sowie zu je 25 Stück erhältlich. QM-A-Blätter (1851-8866) sind gemäß den Standards der US-amerikanischen Umweltbehörde (EPA) fortlaufend nummeriert und für die meisten Anwendungen geeignet.
  • Qualität: QM-A
  • Beschreibung: Quarz
  • Partikelrückhaltevermögen in Flüssigkeit (μm): 2,2
  • Luftstromrate (s/100 ml/in²): 6,4
  • Typische Dicke (μm): 450
  • Basisgewicht (g/m²): 85
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)