WHA1821037
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 100 ea, 37 mm diam
Synonym(e):
Z242225, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Güteklasse GF/B, Grade GF/B circles, 37 mm, 100/pk
Materialien
borosilicate glass
circles
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1821-037
Whatman Article No. 28418349 (US reference)
Durchmesser
3.7 cm
Dicke
0.68 mm
Porengröße
1.0 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nominal particle retention of 1.0 µm
- Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)