WHA10421026
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z698113, fiber filters, glass filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 47 mm
Materialien
borosilicate glass membrane
circles
Verpackung
pkg of 200 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10421026
Whatman Article No. 28415406 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)