WHA10370202
Whatman® glass microfiber grade GF 9 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 200 ea, 50 mm diam
Synonym(e):
Z696773, fiber filters, filter papers, glass filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 9, diam. 50 mm
Materialien
circles
glass membrane (with inorganic binder)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 200 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10370202
Whatman Article No. 28414774 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Retention of coarse particles (~ 3 µm)
- Strengthened with inorganic binder
- Can withstand temperatures up to 500°C
- Medium filtration speed
- Can be used as a pre-filter for dense samples
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)