Merck
W358304
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
1-ethyl hexyl acetate, N-amyl ethyl carbinyl acetate, Octan-3-yl acetate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
3583
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2347
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.254
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
SMILES String
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1