Wichtige Dokumente
W278106
gamma-Nonalacton
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
γ-Nonan-Lakton
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; oily; buttery; sweet
SMILES String
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278106-10KG | |
W278106-1KG | |
W278106-25KG-K | 4061838257284 |
W278106-SAMPLE-K | 4061837516627 |
W278106-10KG-K | 4061838257277 |
W278106-1KG-K | 4061838181039 |
W278106-25KG | |
W278106-SAMPLE |