Wichtige Dokumente
W340210
cis-3-Hexenyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
96 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green; vegetable; fruity
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
InChIKey
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?