Wichtige Dokumente
W300403
Salicylaldehyd
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Hydroxy-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 33 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
salicylaldehyde
Organoleptisch
medicinal; cooling; spicy
SMILES String
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChIKey
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Facile synthesis of iminated lignin for enhanced free radical and lead ion scavenging capabilities.: This study presents a novel method for synthesizing iminated lignin using salicylaldehyde. The modified lignin demonstrates significantly improved free radical and lead ion scavenging abilities, highlighting its potential application in environmental remediation and biochemical processes (Xia et al., 2024).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W300403-10KG | |
W300403-1KG | |
W300403-1KG-K | 4061837835292 |
W300403-25KG-K | 4061837835308 |
W300403-10KG-K | 4061837835285 |
W300403-25KG | |
W300403-SAMPLE | |
W300403-SAMPLE-K | 4061837835315 |