Merck
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl-Acetoacetat
≥98.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
Beilstein:
1761405
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39022304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
kann sich beim Lagern gelb verfärben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)