Merck
W292206
Sigma-Aldrich
Propenyl-Guaethol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol, Propenylguaethol
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2922
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
170
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.002
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise; creamy; sweet; vanilla
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 25 ppm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)