Wichtige Dokumente
227544
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
97%
Synonym(e):
Propenylguaethol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?