Merck
P21951
Sigma-Aldrich
β-Phenylcinnamaldehyd
Synonym(e):
3,3-Diphenylacrolein
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2C=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
bp
195-200 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
SMILES String
O=C\C=C(\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChIKey
MWAFWBDWAWZJGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)