W269301
Methylbutyrat
≥98%, FG
Synonym(e):
Butanoic acid methyl ester, Methyl butanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 30 °C)
Assay
≥98%
Expl.-Gr.
3.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; ethereal
SMILES String
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.0 °F
Flammpunkt (°C)
11.67 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?