Wichtige Dokumente
537632
Isobutyl-iso-Buttersäure
≥98%
Synonym(e):
2-Methylpropansäure-2-methylpropylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 39.9 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
810 °F
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChIKey
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the zinc-catalyzed hydroboration reaction with pinacolborane (HBpin) as a reducing agent.
- Asa low polarity solvent in the preparation of high-quality sulfide films.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?