Wichtige Dokumente
W248606
Bockshornklee, absolut
natural, FG
Synonym(e):
Trigonella-foenum-graecum-Oleoresin
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2486
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Trigonella foenum-graecum L.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; sweet
Angaben zur Herstellung
Extraktionsverfahren: Lösungsmittelextraktion
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?