Merck
W218405
Sigma-Aldrich
Butyliertes Hydroxytoluol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, BHT, Butylhydroxytoluol, Butyliertes Hydroxytoluol, DBPC
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
FEMA-Nummer:
2184
Beilstein:
1911640
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E 321
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.115
Dampfdichte
7.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
camphoraceous
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Butylhydroxytoluol ist eine synthetische Phenolverbindung, die vorwiegend als Antioxidans und Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Es wird zur Verhinderung der Lipidoxidation in Ölen und fetthaltigen Lebensmitteln verwendet.
Anwendung
  • Role of odorant binding protein C12 in the response of Tribolium castaneum to chemical agents.: In diesem Artikel werden die Auswirkungen von BHT auf die Biochemie von Insekten untersucht, insbesondere die Wirkung auf die Bindungsaffinität von geruchsbindenden Proteinen in Schädlingen. Dabei werden Erkenntnisse zur Entwicklung wirksamerer Strategien zur Schädlingsbekämpfung gewonnen (Wang et al., 2024).
  • A novel arylpiperazine derivative (LQFM181) protects against neurotoxicity induced by 3-nitropropionic acid in in vitro and in vivo models.: Die Forschungsarbeit schließt BHT als Vergleichsstandard bei der Untersuchung neuroprotektiver Wirkstoffe ein und betont dessen Rolle in biochemischen Signalwegen im Zusammenhang mit oxidativem Stress und Neuroprotektion (Campos et al., 2024).
  • Simultaneous Determination of Fipronil, Permethrin and their Key Related Substances in a Topical Drug Product by a Single Stability Indicating High Performance Liquid Chromatography Method.: BHT wird als interner Standard zur Bewertung der Stabilität und Integrität pharmazeutischer Produkte verwendet, was seinen Nutzen in der pharmazeutischen Analyse belegt (Rathnasekara et al., 2024).
  • Pyrano[2,3-c]pyrazole fused spirooxindole-linked 1,2,3-triazoles as antioxidant agents: Exploring their utility in the development of antidiabetic drugs via inhibition of a-amylase and DPP4 activity.: In dieser Studie wird BHT als Referenzantioxidans eingesetzt, um die Wirksamkeit neu synthetisierter Verbindungen zu vergleichen und damit einen Bezugswert in der Antioxidantienforschung zur Diabetesbehandlung zu erhalten (Chahal et al., 2024).
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 327-330 (1997)
Safety assessment of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene as antioxidant food additives
Williams GM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 37(9), 1027-1038 (1999)
Safety aspects of food preservatives
Parke DV & Lewis DFV
Food Additives and Contaminants, 9(5), 561-577 (1992)
Silvia Carvajal et al.
Scientific reports, 9(1), 12848-12848 (2019-09-08)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common cause of chronic liver disease worldwide, ranging from steatosis to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Recently, cerium oxide nanoparticles (CeO2NPs) have emerged as a new antioxidant agent with hepatoprotective properties in experimental liver
A M Vijesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5591-5597 (2011-10-05)
In the present study two new series of Hantzsch 1,4-dihydropyridine derivatives (1,4-DHPs) containing substituted pyrazole moiety (4a-f and 5a-f) were synthesized by the reaction of 3-aryl-1H-pyrazole-4-carbaldehydes with 1,3-dicarbonylcompounds (ethylacetoacetate and methylacetoacetate) and ammonium acetate. The newly synthesized compounds were characterized
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W218405-1KG
W218405-20KG
W218405-20KG-K4061834403760
W218405-25KG-K
W218405-10KG
W218405-10KG-K4061835565269
W218405-1KG-K4061835565276
W218405-25KG
W218405-SAMPLE
W218405-SAMPLE-K4061835565283