Merck
B1212000
Butylhydroxyanisol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Butyliertes Hydroxyanisol, 2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisol, 2(3)-t-Butylhydrochinon-monomethylether, BHA
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H3(OCH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
E-Nummer:
E320
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
6.2 (vs air)
API-Familie
butylhydroxyanisole
Selbstzündungstemp.
599 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Butylhydroxyanisole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dubravka Vitali Čepo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-08-22)
Waste remaining after the production of olive oil (olive pomace) is known to contain significant amounts of phenolic compounds that exert different types of biological activities, primarily acting as antioxidants. In this work, a sustainable approach that combines ultrasound-assisted extraction
Samuchaya Ngamsuk et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-07)
The effects of dry processing and maturity on antioxidant activity, total phenolic content, total procyanidins, and identity of phenolic compounds in coffee leaves were evaluated. Fresh coffee leaves were tray-dried at 40 °C for 8 h before total phenolic content
Ching-Chiung Wang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-24)
The fruit and hulls of the water caltrop (Trapa taiwanensis Nakai) are used as hepatoprotective herbal tea ingredients in Taiwan. The stability of hydrolysable tannins in herbal drinks has rarely been reported. In the present study, two hydrolysable tannins, tellimagrandin
André L Squissato et al.
Talanta, 201, 433-440 (2019-05-28)
Trace amounts of copper decrease significantly the oxidative stability of biodiesel while antioxidants, mostly tert-butylhydroquinone (TBHQ), are commonly introduced to the biofuel to guarantee induction period values within regulatory limits. Hence, a simple method to monitor the most used antioxidant
Hilka Rauert-Wunderlich et al.
PloS one, 8(3), e59292-e59292 (2013-03-26)
Multiple myeloma (MM) displays an NFκB activity-related gene expression signature and about 20% of primary MM samples harbor genetic alterations conducive to intrinsic NFκB signaling activation. The relevance of blocking the classical versus the alternative NFκB signaling pathway and the