Merck
W205915
Sigma-Aldrich
Amylbuttersäure
≥98%, FG
Synonym(e):
Pentylbutanoat, Pentylbutyrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2059
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
270
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.044
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
184-188 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; cherry; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Amylbutyrat ist eine geruchsaktive flüchtige organische Verbindung, die als einer der Hauptaromabestandteile von Bananen, Aprikosen und Äpfeln identifiziert wurde. Es wird als Aromastoff in Kaugummis, Bonbons und Backwaren verwendet.
Anwendung
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, amyl butyrate, CAS Registry Number 540-18-1.: In diesem umfassenden Review des Research Institute for Fragrance Materials werden die Sicherheit von Amylbutyrat, das weitläufig in der Aroma- und Duftstoffindustrie verwendet wird, sowie die Einhaltung der globalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards bewertet (Api AM et al., 2020).
  • Olfactory Receptors Modulate Physiological Processes in Human Airway Smooth Muscle Cells.: Amylbutyrat wurde zusammen mit anderen Geruchsstoffen auf seine Wirkung auf die olfaktorischen Rezeptoren in den glatten Muskelzellen der menschlichen Atemwege untersucht, was Erkenntnisse über nicht traditionelle therapeutische Signalwege bei Atemwegserkrankungen liefert (Kalbe B et al., 2016).
  • Ultrasensitive flexible graphene based field-effect transistor (FET)-type bioelectronic nose.: Diese Studie untersucht die hohe Empfindlichkeit von graphenbasierten Sensoren gegenüber flüchtigen Verbindungen wie Amylbutyrat zur Erkennung von Gerüchen, was diagnostische Ansätze und die Umweltüberwachung revolutionieren könnte (Park SJ et al., 2012).
  • Polypyrrole nanotubes conjugated with human olfactory receptors: high-performance transducers for FET-type bioelectronic noses.: Diese Arbeit erörtert den Einsatz von Amylbutyrat zur Verbesserung der Funktionalität von bioelektronischen Geräten und trägt zur Entwicklung fortschrittlicher Sensoren für verschiedene Anwendungen, einschließlich im Bereich der Gesundheits- und Sicherheitsüberwachung, bei (Yoon H et al., 2009).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of odor-active volatiles from Pseudomonas fragi grown in milk
Cormier F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(1), 159-161 (1991)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 28-28 (1971)
R A Gregson et al.
Biological cybernetics, 52(4), 247-258 (1985-01-01)
Two computer controlled experiments in an olfactory cross-modal matching task, using two-component odour mixtures matched against bar diagrams, were designed so that stimulus presentation was contingent upon the recent performance of the subject; stimuli that were relatively poorly (in experiment
Seon Joo Park et al.
Nano letters, 12(10), 5082-5090 (2012-09-12)
Rapid and precise discrimination of various odorants is vital to fabricating enhanced sensing devices in the fields of disease diagnostics, food safety, and environmental monitoring. Here, we demonstrate an ultrasensitive and flexible field-effect transistor (FET) olfactory system, namely, a bioelectronic
Hyeonseok Yoon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(15), 2755-2758 (2009-03-11)
Get a whiff of this: Human olfactory receptor (hOR)-conjugated polypyrrole (PPy) nanotubes were integrated into the field-effect transistor (FET) sensor platform for the fabrication of high-performance bioelectronic noses (see picture, S = source, D = drain). The device can translate