SYNA681420
Synthware™ flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A681420, Glass flushing adapter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A681420
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)