Merck
SYNA122440
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A122440
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)