SLW1470/16D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
2000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1470/16D
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1470/16D
Durchm. × H
190 mm × 90 mm
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)