Z231746
Duran® Kristallisierschalen
capacity 500 mL
Synonym(e):
213134901
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213134901
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
500 mL
Schalendurchm.
115 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)