SLW1471/12M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
900 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1471/12M
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1471/12M
Durchm. × H
140 mm × 75 mm
Kapazität
900 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN 12338
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)