Wichtige Dokumente
RNI00044
Josiphos SL-J009-2-G3-palladacycle
AldrichCPR
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
generation 3
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Coupling Reactions
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)[C@@H](C)[C]3[C][C][C][C]3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[Fe].[C]6[C][C][C][C]6
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)