QBD-AQ-11974LF
AQuora®550-Maleimide
Synonym(e):
1-(38-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3,31,36-trioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4,32,35-triazaoctatriacontyl)-2-((E)-3-((E)-1-ethyl-3-methyl-5-sulfonato-3-(2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-yl)indolin-2-ylidene)prop-1-en-
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
SMILES String
CC(C1=C(N/2CC)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCOCCOCCOCCOC)C2=C/C=C/C3=[N+](CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN4C(C=CC4=O)=O)=O)=O)=O)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C3(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C
Allgemeine Beschreibung
This AQuora® 550-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)