QBD-AQ-11962LF
AQuora®750-Maleimide
Synonym(e):
2-((1E,3E,5E)-7-((E)-1-(38-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3,31,36-trioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4,32,35-triazaoctatriacontyl)-3-methyl-3-(15-oxo-2,5,8,11-tetraoxa-14-azaheptadecan-17-yl)-5-s
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
SMILES String
CC(C1=C(N/2CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O)=O)=O)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C2=C/C=C/C=C/C=C/C4=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C4(CCOCCOCCOCCOC)C
Allgemeine Beschreibung
This AQuora® 750-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)