QBD-AQ-11590LF
AQuora®Fluorescein-Maleimide
Synonym(e):
5-((39-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-37-oxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxa-36-azanonatriacontyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
SMILES String
O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN4C(C=CC4=O)=O)=O)=O)C=C3C(O)=O)C5=CC=C(O)C=C5OC2=C1
Allgemeine Beschreibung
This AQuora® Fluorescein-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)