Wichtige Dokumente
QBD10983
Bis-dPEG®9-PFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
InChI
1S/C34H40F10O13/c35-23-25(37)29(41)33(30(42)26(23)38)56-21(45)1-3-47-5-7-49-9-11-51-13-15-53-17-19-55-20-18-54-16-14-52-12-10-50-8-6-48-4-2-22(46)57-34-31(43)27(39)24(36)28(40)32(34)44/h1-20H2
InChIKey
OFZQOXAQZALFLN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10983-1000MG | 4061832878430 |
QBD10983-100MG | 4061832878447 |