Merck
522686
Sigma-Aldrich
Kaliumamintrichlorplatinat(II)
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Lineare Formel:
KPt(NH3)Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChIKey
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)