Merck
244953
Sigma-Aldrich
Zeise`sches Salz
Synonym(e):
Kaliumtrichlor(ethylen)platinat(II) Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
K[(H2C=CH2)PtCl3] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.59 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Zusammensetzung
Degree of hydration, ≤1
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[K+].C=C.Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H4.3ClH.K.H2O.Pt/c1-2;;;;;;/h1-2H2;3*1H;;1H2;/q;;;;+1;;+2/p-3
InChIKey
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate is a transition-metal alkene complex commonly known as Zeise′s salt. It was first reported in the year 1930 and considered as a prototype for the classic Dewar-Chatt-Duncanson model.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)