Wichtige Dokumente
QBD10804
m-dPEG®24-Lipoamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C57H113NO25S2/c1-60-9-10-62-13-14-64-17-18-66-21-22-68-25-26-70-29-30-72-33-34-74-37-38-76-41-42-78-45-46-80-49-50-82-53-54-83-52-51-81-48-47-79-44-43-77-40-39-75-36-35-73-32-31-71-28-27-69-24-23-67-20-19-65-16-15-63-12-11-61-8-7-58-57(59)5-3-2-4-56-6-
InChIKey
MPRNTPFDZFWDQA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)