Wichtige Dokumente
QBD10492
Aminooxy-dPEG®12-amido-dPEG®12-(m-dPEG®11)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carbonyl reactive
Polymerarchitektur
shape: branched
functionality: homofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCOCCON)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)