Wichtige Dokumente
QBD10801
m-dPEG®12-Lipoamide
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O
InChI
1S/C33H65NO13S2/c1-36-9-10-38-13-14-40-17-18-42-21-22-44-25-26-46-29-30-47-28-27-45-24-23-43-20-19-41-16-15-39-12-11-37-8-7-34-33(35)5-3-2-4-32-6-31-48-49-32/h32H,2-31H2,1H3,(H,34,35)
InChIKey
WHTUJGAYCNMFSV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10801-1000MG | 4061832878171 |
QBD10801-100MG | 4061832878188 |