Wichtige Dokumente
P51478
Propionanhydrid
97%
Synonym(e):
Propansäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 57.7 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
545 °F
Expl.-Gr.
11.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: decomposes (when in contact with water)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P51478-1KG | 4061834376255 |
P51478-1L | |
P51478-25G | |
P51478-10L | |
P51478-500G | 4061834376262 |
P51478-500ML |