Wichtige Dokumente
O4008
γ-Octanlacton
97%
Synonym(e):
4-Hydroxy-octansäure-γ-lacton
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this