Merck
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
FEMA-Nummer:
2575
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.113
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; berry; green; waxy; fruity
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)