Wichtige Dokumente
W401211
1-Methylbutyl acetate
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Pentyl acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
SMILES String
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 - 73.4 °F
Flammpunkt (°C)
21 - 23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W401211-SAMPLE-K | 4065267547442 |
W401211-100G-K | 4065267547411 |
W401211-1KG-K | 4065267547428 |