Merck
NOR5X4INSV
Optimierungseinsatz für Spinnerturbinen
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Varian
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
(acetal homopolymer resin)
Hersteller/Markenname
Norell
NMR-Röhrchengröße
4 mm , into 5 mm Varian
Allgemeine Beschreibung
Präzisionsadapter um 3mm, 4mm und 4.25mm NMR-Röhrchen in 5mm Probenspinnern zu verwenden. Enthält keinen Probenspinner.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)