Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
NOR5X3INSB
Optimierungseinsatz für Spinnerturbinen
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
Synonym(e):
NMR tube adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
(acetal homopolymer resin)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell 5X3INS-B
NMR-Röhrchengröße
3 mm , into 5 mm Bruker
Allgemeine Beschreibung
Präzisionsadapter um 3mm, 4mm und 4.25mm NMR-Röhrchen in 5mm Probenspinnern zu verwenden. Enthält keinen Probenspinner.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)