MT51344763
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Nitrate, perfectION™ ISE combination electrodes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344763
Volumen
475 mL
Allgemeine Beschreibung
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Rechtliche Hinweise
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)