MT51344764
Mettler-Toledo nitrate interference suppressor solution
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344764
Volumen
475 mL
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)