Merck
MT51344765
Mettler-Toledo total ionic strength adjustment buffer II
volume 3790 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344765
Volumen
3790 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)