Wichtige Dokumente
M84402
3-Methylthiophen
98%
Synonym(e):
β-Methylthiophene, 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
114 °C/738 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−69 °C (lit.)
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?