Merck
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.27
FEMA-Nummer:
4387
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
15.096
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
fatty; meaty
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Zusammensetzung
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; meaty
SMILES String
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F
Flammpunkt (°C)
75 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)