Wichtige Dokumente
M30000
3-Methylbenzothiazol-2-thion
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
SMILES String
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Converts epoxides to episulfides.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M30000-25G | 4061834046288 |