M2284
Mangan(III)-Acetylacetonat
technical grade
Synonym(e):
2,4-Pentandion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
159-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?