Wichtige Dokumente
JKA5234
HO-PEG-NH2
average MN 1,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonym(e):
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HO-PEG1K-NH2, HCl Salt, average Mn 1,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 1,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5234-1G | 4061833867051 |