Merck
JKA12005
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG8 Propionic acid, monodisperse
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
NH2-PEG8-Propionic acid,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)