Wichtige Dokumente
I12409
α-Ionon
technical grade, 90%
Synonym(e):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChIKey
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?