Wichtige Dokumente
H42206
1-Methyl-4-piperidinol
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-1-methyl-piperidin, N-Methyl-4-Piperidinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4775 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChIKey
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
- Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
- CaMKII inhibitors
- VEGFR and FGFR kinase inhibitors
- Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
- Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?